Print…
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15666-1G OR15666-5G OR15666-10G
APOSOR15666-1GEA 50.9 EUR
APOSOR15666-1G APOSOR15666-5G APOSOR15666-10G
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093374
Número CAS: 168466-84-0