Print…
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR15658-1G OR15658-10G
APOSOR15658-1GEA 62.5 EUR
APOSOR15658-1G APOSOR15658-10G
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, Grau técnico
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Fórmula: C₇H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 65…69 °C/3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09752820
Número CAS: 96193-27-0
UN: 3267
ADR: 8,III