Print…
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2S)-2-Ethylpiperazine, N1-BOC protected, (S)-tert-Butyl 2-ethylpiperazine-1-carboxylate
OR15649-250MG OR15649-5G
APOSOR15649-250MGEA 37.7 EUR
APOSOR15649-250MG APOSOR15649-5G
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
(S)-1-Boc-2-ethylpiperazine
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07772100
Número CAS: 325145-35-5