Print…
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2,5-dichlorobenzene
OR1563-100G OR1563-25G
APOSOR1563-100GEA 108 EUR
APOSOR1563-100G APOSOR1563-25G
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Fórmula: C₆H₃BrCl₂
Ponto de ebulição: 118…120 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 31…36 °C
Densidade: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00018505
Número CAS: 1435-50-3
EINECS: 215-859-9