Print…
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1562-100G OR1562-25G OR1562-5G
APOSOR1562-100GEA 55.1 EUR
APOSOR1562-100G APOSOR1562-25G APOSOR1562-5G
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Fórmula: C₆H₃BrCl₂
Ponto de ebulição: 235 °C
Ponto de Fusão: 26…30 °C
Densidade: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00018333
Número CAS: 1193-72-2
EINECS: 214-778-6