Print…
Mesitileno
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3,5-Trimetilbenzeno
OR1559-100ML OR1559-2.5L OR1559-500ML
APOSOR1559-100MLEA 23.2 EUR
APOSOR1559-100ML APOSOR1559-2.5L APOSOR1559-500ML
Mesitileno
Mesitileno
Fórmula: C₉H₁₂
Ponto de ebulição: 163…166 °C
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008538
Número CAS: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III