Print…
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15587-1G OR15587-500MG
APOSOR15587-1GEA 0 EUR
APOSOR15587-1G APOSOR15587-500MG
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole 95%
3-Bromo-5-(chloromethyl)isoxazole
Fórmula: C₄H₃BrClNO
Ponto de ebulição: 110 °C/20mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06660137
Número CAS: 124498-15-3