Print…
Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
OR15582-25G OR15582-5G
APOSOR15582-25GEA 719 EUR
APOSOR15582-25G APOSOR15582-5G
Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate 98%
Methyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate
Fórmula: C₅H₄ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09265505
Número CAS: 934236-35-8