Print…
3-Chloro-o-cresol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Chloro-2-methylphenol, 1-Chloro-3-hydroxy-2-methylbenzene
OR1558-100G OR1558-25G OR1558-5G
APOSOR1558-100GEA 770 EUR
APOSOR1558-100G APOSOR1558-25G APOSOR1558-5G
3-Chloro-o-cresol 98%
3-Chloro-o-cresol
Fórmula: C₇H₇ClO
Ponto de ebulição: 225 °C
Ponto de Fusão: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079738
Número CAS: 3260-87-5
EINECS: 221-861-0