Print…
1-Iodo-4-methylimidazolium chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole hydrochloride
OR15576-1G OR15576-5G
APOSOR15576-1GEA 306 EUR
APOSOR15576-1G APOSOR15576-5G
1-Iodo-4-methylimidazolium chloride
1-Iodo-4-methylimidazolium chloride
Fórmula: C₄H₆ClIN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07783893
Número CAS: 871333-96-9