Print…
1,3-Dimethoxybenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1557-100G OR1557-500G OR1557-1KG
APOSOR1557-100GEA 21.9 EUR
APOSOR1557-100G APOSOR1557-500G APOSOR1557-1KG
1,3-Dimethoxybenzene 98%
1,3-Dimethoxybenzene
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 217 °C
Ponto de Fusão: –52 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008384
Número CAS: 151-10-0
EINECS: 205-783-4