Print…
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15567-1G OR15567-250MG OR15567-5G
APOSOR15567-1GEA 87 EUR
APOSOR15567-1G APOSOR15567-250MG APOSOR15567-5G
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole, Grau técnico
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole
Fórmula: C₇H₁₀ClNS
Peso Molecular: 175.68 g/mol
Ponto de ebulição: 54…57 °C/0.07mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660126
Número CAS: 40516-57-2