Print…
5-Bromo-2-methoxythiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15561-1G OR15561-5G
APOSOR15561-1GEA 72.5 EUR
APOSOR15561-1G APOSOR15561-5G
5-Bromo-2-methoxythiazole
5-Bromo-2-methoxythiazole
Fórmula: C₄H₄BrNOS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09025733
Número CAS: 446287-05-4