Print…
4-Bromo-2-methoxythiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15560-1G OR15560-5G
APOSOR15560-1GEA 79.9 EUR
APOSOR15560-1G APOSOR15560-5G
4-Bromo-2-methoxythiazole
4-Bromo-2-methoxythiazole
Fórmula: C₄H₄BrNOS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07787374
Número CAS: 240816-35-7