Print…
2-Acetamido-5-bromothiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15548-1G OR15548-5G OR15548-250MG
APOSOR15548-1GEA 94.4 EUR
APOSOR15548-1G APOSOR15548-5G APOSOR15548-250MG
2-Acetamido-5-bromothiazole
2-Acetamido-5-bromothiazole
Fórmula: C₅H₅BrN₂OS
Ponto de Fusão: 198…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00017336
Número CAS: 7336-54-1