Print…
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Iodo-2-methylsulphanylpyrimidine
OR15525-1G OR15525-5G
APOSOR15525-1GEA 94.4 EUR
APOSOR15525-1G APOSOR15525-5G
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
4-Iodo-2-(methylthio)pyrimidine
Fórmula: C₅H₅IN₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01319020
Número CAS: 1122-74-3