Print…
5-Bromo-2-ethoxypyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15514-1G OR15514-5G
APOSOR15514-1GEA 122 EUR
APOSOR15514-1G APOSOR15514-5G
5-Bromo-2-ethoxypyrimidine
5-Bromo-2-ethoxypyrimidine
Fórmula: C₆H₇BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07375135
Número CAS: 17758-11-1