Print…
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: tert-Butyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine, N1-BOC protected
OR1550-25G OR1550-500MG OR1550-5G
APOSOR1550-25GEA 192 EUR
APOSOR1550-25G APOSOR1550-500MG APOSOR1550-5G
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine 98%
1-Boc-4-(2-hydroxyethyl)piperazine
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₃
Peso Molecular: 230.308 g/mol
Ponto de ebulição: 114 °C/0.1mmHg
Ponto de Fusão: 39…43 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00728947
Número CAS: 77279-24-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III