Print…
1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
OR15481-10G OR15481-1G OR15481-5G
APOSOR15481-10GEA 1350 EUR
APOSOR15481-10G APOSOR15481-1G APOSOR15481-5G
1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Fórmula: C₉H₉BrO₃S
Ponto de Fusão: 152…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864834
Número CAS: 500576-33-0