Print…
(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15479-1G OR15479-500MG
APOSOR15479-1GEA 279 EUR
APOSOR15479-1G APOSOR15479-500MG
(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
(5-Bromo-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Fórmula: C₅H₇BrN₂O
Ponto de Fusão: 143…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864833
Número CAS: 861362-06-3