Print…
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15477-1G OR15477-5G
APOSOR15477-1GEA 149 EUR
APOSOR15477-1G APOSOR15477-5G
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₉NO₂S
Peso Molecular: 219.26 g/mol
Ponto de Fusão: 173…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02102513
Número CAS: 36916-44-6