Print…
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: [4-Piperazin-1-yl-5-chloro-6-oxo-6H-pyridazin-1-yl]acetic acid, N4-CBZ protected
OR15475-1G OR15475-5G
APOSOR15475-1GEA 336 EUR
APOSOR15475-1G APOSOR15475-5G
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
2-[4-{4-[(Benzyloxy)carbonyl]piperazino}-5-chloro-6-oxo-1(6H)-pyridazinyl]acetic acid
Fórmula: C₁₈H₁₉ClN₄O₅
Ponto de Fusão: 129…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864830
Número CAS: 1000018-20-1