Print…
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzothiazole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1,3-benzothiazole-2-carboxylate, Ethyl Benzothiazole-2-carboxylate
OR15441-1G OR15441-5G
APOSOR15441-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15441-1G APOSOR15441-5G
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Ethyl-1,3-benzothiazole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉NO₂S
Peso Molecular: 207.25 g/mol
Ponto de Fusão: 68…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00848360
Número CAS: 32137-76-1