Print…
4,5-Dibromo-N-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR15433-10G OR15433-5G
APOSOR15433-10GEA 1690 EUR
APOSOR15433-10G APOSOR15433-5G
4,5-Dibromo-N-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
4,5-Dibromo-N-(3-hydroxypropyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Fórmula: C₈H₁₀Br₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 160…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200910
Número CAS: 186956-98-9