Print…
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzenecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15427-10G OR15427-1G OR15427-5G
APOSOR15427-10GEA 812 EUR
APOSOR15427-10G APOSOR15427-1G APOSOR15427-5G
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzenecarboxylic acid
4-[(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]benzenecarboxylic acid
Fórmula: C₁₆H₁₃NO₃
Ponto de Fusão: 228…230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200936
Número CAS: 503039-50-7