Print…
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15422-5G OR15422-25G
APOSOR15422-5GEA 50.9 EUR
APOSOR15422-5G APOSOR15422-25G
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 98%
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Fórmula: C₁₁H₁₅N₃O₂
Peso Molecular: 221.26 g/mol
Ponto de ebulição: 369.5 °C
Ponto de Fusão: 109…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00101003
Número CAS: 16155-03-6