Print…
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate, Methyl 4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR15416-1G OR15416-5G
APOSOR15416-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15416-1G APOSOR15416-5G
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₆BrNO₂
Peso Molecular: 204.00 g/mol
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00832855
Número CAS: 934-05-4