Print…
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR15414-500MG OR15414-1G
APOSOR15414-500MGEA 560 EUR
APOSOR15414-500MG APOSOR15414-1G
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
5-(4-Methoxyphenyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Ponto de Fusão: 195…198 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200930
Número CAS: 69202-24-0