Print…
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR15412-10G OR15412-1G OR15412-5G
APOSOR15412-10GEA 894 EUR
APOSOR15412-10G APOSOR15412-1G APOSOR15412-5G
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid 95%
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₇H₁₃NO₃
Ponto de Fusão: 338 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200949
Número CAS: 107419-49-8