Print…
[1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)-5-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR15402-10G OR15402-1G OR15402-5G
APOSOR15402-10GEA 1350 EUR
APOSOR15402-10G APOSOR15402-1G APOSOR15402-5G
[1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)-5-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
[1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)-5-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]methanol
Fórmula: C₁₀H₁₃N₅O₂
Ponto de Fusão: 172…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200948
Número CAS: 886361-66-6