Print…
2-Acetyl-3-chlorothiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR15400-1G OR15400-5G
APOSOR15400-1GEA 46.4 EUR
APOSOR15400-1G APOSOR15400-5G
2-Acetyl-3-chlorothiophene
2-Acetyl-3-chlorothiophene
Fórmula: C₆H₅ClOS
Ponto de ebulição: 117…118 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00794248
Número CAS: 89581-82-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III