Print…
2-Chloro-N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)acetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15399-1G OR15399-5G OR15399-10G
APOSOR15399-1GEA 174 EUR
APOSOR15399-1G APOSOR15399-5G APOSOR15399-10G
2-Chloro-N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)acetamide
2-Chloro-N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)acetamide
Fórmula: C₇H₁₂ClNO₂
Ponto de Fusão: 42…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01182294
Número CAS: 39089-62-8