Print…
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
OR15397-1G OR15397-5G
APOSOR15397-1GEA 0 EUR
APOSOR15397-1G APOSOR15397-5G
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Fórmula: C₁₁H₇ClOS
Ponto de Fusão: 85…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01860767
Número CAS: 38401-71-7