Print…
6-Chloro-3-methyl-2-phenyl-4-quinoline carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15394-10G OR15394-1G OR15394-5G
APOSOR15394-10GEA 894 EUR
APOSOR15394-10G APOSOR15394-1G APOSOR15394-5G
6-Chloro-3-methyl-2-phenyl-4-quinoline carboxylic acid
6-Chloro-3-methyl-2-phenyl-4-quinoline carboxylic acid
Fórmula: C₁₇H₁₂ClNO₂
Ponto de Fusão: 315 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03419305
Número CAS: 154869-06-4