Print…
6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR15393-10G OR15393-1G OR15393-5G
APOSOR15393-10GEA 894 EUR
APOSOR15393-10G APOSOR15393-1G APOSOR15393-5G
6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₇H₁₂ClNO₃
Ponto de Fusão: 350 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200950
Número CAS: 854867-53-1