6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR15390-10G
OR15390-1G
OR15390-5G
APOSOR15390-10GEA
0
EUR
APOSOR15390-10G
APOSOR15390-1G
APOSOR15390-5G
6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
6-Chloro-2-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Fórmula:
C₁₇H₁₁Cl₂NO₂ Ponto de Fusão: 324 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03420193 Número CAS: 886361-68-8 |