Print…
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR15386-10G OR15386-5G
APOSOR15386-10GEA 1350 EUR
APOSOR15386-10G APOSOR15386-5G
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Fórmula: C₁₀H₉ClN₄OS
Ponto de Fusão: 257 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200937
Número CAS: 886361-54-2