Print…
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1538-1G OR1538-5G
APOSOR1538-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1538-1G APOSOR1538-5G
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid 97%
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₅BrO₂
Peso Molecular: 259.14 g/mol
Ponto de Fusão: 146…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00167820
Número CAS: 21816-08-0