Print…
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Methyl-1-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamine, 1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]-1H-pyrazole
OR15368-1G OR15368-250MG
APOSOR15368-1GEA 221 EUR
APOSOR15368-1G APOSOR15368-250MG
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine 97%
Methyl(2-methyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)amine
Fórmula: C₆H₁₁N₃
Ponto de ebulição: 102 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03419812
Número CAS: 930111-04-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III