Print…
Methyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
OR15353-500MG OR15353-1G
APOSOR15353-500MGEA 62.5 EUR
APOSOR15353-500MG APOSOR15353-1G
Methyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Methyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Fórmula: C₉H₇IN₂O₂
Ponto de Fusão: 188…191 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07021385
Número CAS: 460087-82-5