Print…
Methyl-4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15352-10G OR15352-1G OR15352-5G
APOSOR15352-10GEA 0 EUR
APOSOR15352-10G APOSOR15352-1G APOSOR15352-5G
Methyl-4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-4-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₇ClO₂S
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07371546
Número CAS: 35212-95-4