Print…
N-Boc-ethylenediamine 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: t-boc-N-EDA
OR1533-25G OR1533-100G
APOSOR1533-25GEA 21.9 EUR
APOSOR1533-25G APOSOR1533-100G
N-Boc-ethylenediamine 97+%
N-Boc-ethylenediamine
Fórmula: C₇H₁₆N₂O₂
Ponto de ebulição: 72…80 °C/0,1mmHg
Densidade: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191871
Número CAS: 57260-73-8
UN: 2735
ADR: 8,III