Print…
2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15326-100MG OR15326-250MG
APOSOR15326-100MGEA 53.8 EUR
APOSOR15326-100MG APOSOR15326-250MG
2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amine
2-Butyl-1,3-benzoxazol-4-amine
Fórmula: C₁₁H₁₄N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 886361-02-0