Print…
2-Chloro-N-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-[(Chloroacetyl)amino]-4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazole
OR15321-10G OR15321-1G OR15321-5G
APOSOR15321-10GEA 894 EUR
APOSOR15321-10G APOSOR15321-1G APOSOR15321-5G
2-Chloro-N-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
2-Chloro-N-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Fórmula: C₁₁H₈Cl₂N₂OS
Peso Molecular: 287.17 g/mol
Ponto de Fusão: 130…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01315353
Número CAS: 338957-50-9