Print…
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-[2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]ethan-1-one, 4-Acetyl-3,4'-dichlorodiphenyl ether
OR1532-100G OR1532-250G OR1532-25G
APOSOR1532-100GEA 65.4 EUR
APOSOR1532-100G APOSOR1532-250G APOSOR1532-25G
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone 98+%
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone
Fórmula: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
Peso Molecular: 281.1340 g/mol
Ponto de Fusão: 54…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00140226
Número CAS: 119851-28-4