Print…
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
OR15313-10G OR15313-1G OR15313-5G
APOSOR15313-10GEA 1690 EUR
APOSOR15313-10G APOSOR15313-1G APOSOR15313-5G
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₀H₉BrN₂
Ponto de Fusão: 101…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276940
Número CAS: 324054-75-3