Print…
1,3-Benzoxazol-4-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15304-1G OR15304-5G OR15304-100MG
APOSOR15304-1GEA 85.7 EUR
APOSOR15304-1G APOSOR15304-5G APOSOR15304-100MG
1,3-Benzoxazol-4-amine
1,3-Benzoxazol-4-amine
Fórmula: C₇H₆N₂O
Ponto de Fusão: 77…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 163808-09-1