Print…
Methyl-2-(1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15291-100MG OR15291-500MG
APOSOR15291-100MGEA 33.5 EUR
APOSOR15291-100MG APOSOR15291-500MG
Methyl-2-(1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
Methyl-2-(1,3-benzoxazol-5-yl)acetate
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07021359
Número CAS: 97479-79-3