Print…
Ethyl 2-aminonicotinate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-aminonicotinate
OR15285-25G OR15285-5G
APOSOR15285-25GEA 72.5 EUR
APOSOR15285-25G APOSOR15285-5G
Ethyl 2-aminonicotinate 98%
Ethyl-2-aminonicotinate
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de ebulição: 266.75 °C
Ponto de Fusão: 96…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01569452
Número CAS: 13362-26-0