Print…
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-6-nitro-1H-benzo[d]imidazole
OR15280-10G OR15280-1G OR15280-5G OR15280-25G
APOSOR15280-10GEA 894 EUR
APOSOR15280-10G APOSOR15280-1G APOSOR15280-5G APOSOR15280-25G
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole 95%
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole
Fórmula: C₇H₄ClN₃O₂
Peso Molecular: 197.58 g/mol
Ponto de Fusão: 225…227 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00769824
Número CAS: 5955-72-6